Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular HyClone™ AdvanceSTEM™
Código de producto. 11586321
Cambiar vista
Click to view available options
Con aditivos:
Glucosa
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Con aditivos Tamaño de la unidad
11586321 Glucosa 500 ml
1 options
Código de producto. 11586321 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30824.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    84.25€ / 500 ml
    Ahorro 39.75€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Apoyar el crecimiento de cultivos celulares embrionarios con los medios de cultivo celular HyClone™ AdvanceSTEM™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (ISPC)
Clasificación None
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para células madre
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Glucosa
Sin aditivos Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C, lejos de la luz
Descripción AdvanceSTEM DMEM4SC con 4500 mg/l de glucosa, sin L-glutamina ni piruvato sódico
Culture Type Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)