Learn More
Gibco™ CTS™ Essential 8™ Medium
Código de producto. 15900263 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15900263 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15900263 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A2656101
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio CTS Essential 8 es un medio sin material de origen animal y sin células alimentadores formulado para el crecimiento y la expansión de células madre humanas pluripotentes inducidas (PSC) y embrionarias.
Gibco CTS Essential 8 Medium is a fully-defined, feeder-free medium designed for the growth and expansion of hPSCs for clinical applications and formulated with components not directly derived from animals. The formulation of CTS Essential 8 Medium is based on Essential 8™ Medium, which was originally developed by Guokai Chen et al. in the laboratory of James Thomson (published as 'E8'). CTS Essential 8 Medium provides similar performance to Essential 8 Medium, supporting the transition from the bench to the clinic.
  • Medio PSC más definido como se describe en la publicación original de Guokai Chen et al. En elaboratorio de James Thomson
  • Facilita la transición de la mesa a la clínica mediante el sustituto directo del medio Essential 8 de uso exclusivo para investigación (RUO)
  • Reduce los riesgos asociados al material de origen animal a través de una formulación libre de origen animal (AOF) y pruebas de agentes adventicios.
  • Facilita la presentación de documentos normativos gracias a que se fabrica conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, y a disponibilidad de documentación
  • Simplifica la transición de la investigación de sobremesa a la clínica con la misma formulación de 8 componentes que el medio RUO Essential 8, pero con componentes AOF.
  • El medio CTS™ Essential 8 se comercializa en colaboración con Cellular Dynamics International
Reduce los riesgos asociados al uso de material de origen animal
  • No contiene componentes de origen animal ni humano a nivel de componentes primarios, y además se prueba para detectar agentes adventicios, lo que reduce los riesgos asociados al uso de componentes de origen animal
  • El único medio sin material de origen animal disponible comercialmente para el cultivo de células madre pluripotentes: Los productos de calidad similar de la competencia no contienen componentes xenobióticos pero sí albúmina de suero humano (HSA), lo que conlleva riesgos adicionales en un entorno clínico.
Facilita la presentación de documentos normativos
  • Fabricado en un centro donde se usan métodos y controles conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, norma 21 CFR Parte 820.
  • El centro de fabricación registrado por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485 e ISO 9001
  • Hay disponibles declaraciones de uso específicas, trazabilidad completa de la documentación y acceso cómodo a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) para el medio CTS™ Essential 8
Simplifica la transición de la mesa a la clínica
  • Al igual que el medio RUO Essential 8, el medio CTS™ Essential 8 solo contiene los ocho componentes esenciales necesarios para el cultivo de células madre, pero libre de origen animal (AOF).
  • En combinación con la fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, esta formulación sencilla y completamente definida mejora la uniformidad en comparación con otros medios que contienen más de 20 ingredientes muy variables.
  • La estrecha similitud entre el medio Essential 8 y el medio CTS™ Essential 8 permite una transición sencilla de un medio al otro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (ISPC)
Clasificación Xeno-free
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para células madre
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Calidad de fabricación Buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820 e ISO 13485
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Suplemento, hielo seco, basal, ambiente
Formato Frasco
Contenido y almacenamiento • Medio CTS Essential 8 de 500 ml, almacenar a 2-8°C, proteger de la luz
• Suplemento CTS Essential 8 de 10 ml, almacenar entre −5°C y −20°C, proteger de la luz
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.