Learn More
Corning™ Juego de medios para cultivo de hepatocitos de 500 ml
BIOPHARMA
Código de producto. 11533590 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11533590 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 11533590 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 355056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    275.31€ / 1 sets
    Ahorro 5.69€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Includes
Medio de cultivo de hepatocitos Corning (500 ml), EGF (5 μg).
500 ml más suplemento EGF. Este juego está compuesto por un medio totalmente definido y sin suero.
Corning Gentest Los hepatocitos animales criopreservados permiten a los investigadores estudiar las propiedades toxicológicas y farmacocinéticas de nuevas entidades químicas (NCE) in vitro antes de realizar costosas pruebas in vivo con animales. Comprender las diferencias entre los metabolismos de las distintas especies es fundamental para seleccionar las especies preclínicas adecuadas para los estudios de toxicidad y farmacocinéticos. Corning Gentest Los criohepatocitos animales son adecuados para su uso en estudios de estabilidad metabólica, perfiles de metabolitos y citotoxicidad.
  • Conveniencia– Los hepatocitos animales criopreservados para ratas, ratones, perros y monos están disponibles como células en suspensión criopreservadas en viales; solo descongélelos y realice estudios cuando sea necesario.
  • Caracterización completa– Probado para alta viabilidad y enzimas metabólicas de fase I y II
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medios de diferenciación de células madre
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de hepatocitos
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C