Learn More
Gibco™ Essential 8™ Adaptation Kit
Código de producto. 15400994 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400994 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 15400994 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A25935
 Artículo restringido
En stock
Kit de adaptación Essential 8
El kit de adaptación Essential 8™ incluye el medio Essential 8™ y laminina humana recombinante 521 (rhLaminina-521) para una supervivencia óptima durante la transición de un cultivo dependiente del alimentador a un cultivo libre del alimentador. Se ha demostrado que la rhLaminin-521 promueve la supervivencia celular en condiciones estresantes en ausencia de inhibidores de moléculas pequeñas. Además, se ha demostrado que la rhLaminina-521 respalda el crecimiento de PSC para > 20 pases sin signos de anomalías cariotípicas y que mantiene la capacidad de las PSC de diferenciarse en los tres linajes de líneas de gérmenes. RhLaminina-521 también se puede adquirir por separado.
El kit de adaptación Essential 8 es:
  • Sólida: transición de las células entre sistemas de cultivo dependientes de alimentación y sin alimentación con un esfuerzo mínimo
  • Fisiológicamente relevante: las células se expanden con una diferenciación mínima
  • Ampliable: pases de líneas de células madre como células individuales sin impacto en la estabilidad genética
    Transición sin problemas
    Cuando se utiliza con el medio Essential 8, la rhLaminina-521 proporciona una matriz de cultivo sólida que favorece la adherencia y expansión de células madre pluripotentes durante la transición desde sistemas de cultivo dependientes de alimentación.
    Expansión segura
    La rhLaminina-521 se expresa en blastocistos y, por lo tanto, proporciona un entorno que imita el nicho de células madre humanas.
    Ampliación sencilla
    La rhLaminina-521 favorece el mantenimiento estable de células madre pluripotentes como células individuales en ausencia de inhibidores ROCK.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Células madre pluripotentes
    Clasificación Sin componentes xenobióticos
    Tipo de producto Kit de adaptación de células madre
    Línea de productos Essential 8
    Cantidad 1 Kit
    Condiciones de envío Suplemento y matriz, hielo seco, basal, ambiente
    Contenido y almacenamiento • 100 µg de rhLaminina-521, almacenar a -10 a -30 °C, proteger de la luz
    • 500 ml de medio basal, almacenar a 2-8 °C, proteger de la luz
    • 10 ml de suplemento, almacenar de -5 a -20 °C, proteger de la luz