Learn More
Cytiva Juego de diferenciación neural y suplemento de crecimiento HyClone™ AdvanceSTEM™
Código de producto. 10115993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10115993 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 10115993 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30878.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.55€
    60.14€ / 50 ml
    Ahorro 27.41€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Includes
El kit incluye un medio de diferenciación neural basal exclusivo al que se le añade una alícuota de suplemento de crecimiento AdvanceSTEM (SH3087802) en el momento del uso. El medio de diferenciación neural basal y el suplemento de crecimiento deben utilizarse conjuntamente, pero también se comercializan por separado
Desarrollado para facilitar la diferenciación neural óptima de células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo humano (HAMSC), células madre mesenquimales de médula ósea humana (HBMSC) y células madre somáticas no restringidas multipotentes de san
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación None
Formulario Liquid
Tipo de producto Medios de diferenciación de células madre
Esterilidad Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos None
Sin aditivos None
Para utilizar con (aplicación) Diferenciación neuronal de las células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo (HAMSC), células madre mesenquimales de médula ósea (HBMSC) y células madre somáticas sin restricciones de sangre de cordón umbilical multipotente (MCBUSSC)
Cantidad 50 mL
Culture Type Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)