Learn More
Gibco™ Medio MesenPRO RS™
Código de producto. 10212293 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10212293 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10212293 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12746012
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Medio MesenPRO RS™
El medio MesenPRO RS™ es un medio de suero reducido (2 %) formulado de manera específica para apoyar el crecimiento de células madre mesenquimales (MSC) humanas en el cultivo. El medio MesenPRO RS™ mejora de manera uniforme la expansión de MSC en comparación con los medios convencionales suplementados con suero. Con el uso del medio MesenPRO RS™, las MSC se pueden expandir en varios pasajes a la vez que mantienen su fenotipo multipotente (es decir, la diferenciación en los linajes osteogénicos, condrogénicos y adipogénicos).
El medio MesenPRO RS™ consta de:
  • Medio líquido basal (medio basal MesenPRO RS™)
  • Suplemento congelado (suplemento de crecimiento MesenPRO RS™), que se agrega en el momento de su uso.
    Aplicaciones:
    Formulado para el crecimiento y expansión de células madre mesenquimales.
    Nota: El medio MesenPRO RS™ se ha desarrollado para cultivar células madre mesenquimales (MSC) humanas en densidades mayores que las clonales.
    Condiciones de almacenamiento recomendadas:
  • Medio basal MesenPRO RS™: Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de 2 a 8 °C
  • Suplemento de crecimiento MesenPRO RS™: Almacenar en la oscuridad entre – 5 y – 20 °C
    Se garantiza la estabilidad tanto del medio basal como del suplemento de crecimiento durante 24 meses cuando se almacenan de manera correcta.
    Nota: El medio completo MesenPRO RS™ (basal, suplemento y glutamina) se mantiene estable durante 15 días si se almacena en la oscuridad entre 2 y 8 °C. No se recomienda utilizar el medio completo pasados 15 días.
    Uso(s) previsto(s):
    Diagnóstico in vitro (DIV)
    «Este reactivo se ha clasificado como dispositivo médico en varios países. Si en una región en concreto no está regulado como dispositivo médico, solo debe utilizarse en los laboratorios».
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Células madre mesenquimales
    Clasificación Suplementado con suero
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Medios para células madre
    Serum Level Suero reducido
    Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol
    Línea de productos MesenPRO
    Cantidad 1 Kit
    Especie Humano
    Contenido y almacenamiento El medio MesenPRO RS™ consta de:
    • 500 ml del medio basal MesenPRO RS™ (almacenar en la oscuridad entre 2 °C y 8 °C)
    • 10 ml de suplemento de crecimiento MesenPRO RS™ (almacenar en la oscuridad de – 5 °C a – 20 °C)
    El medio basal se envía a temperatura ambiente, el suplemento de crecimiento sobre hielo seco.
    Culture Type Cultivo celular adherente