Learn More
Gibco™ StemPro™ MSC SFM XenoFree
Código de producto. 10601026 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10601026 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10601026 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1067501
 Artículo restringido
En stock
SFM para MSC sin xenógenos StemPro™
El medio de cultivo sin suero (SFM) para células madre mesenquimales (MSC) GIBCO™ StemPro™ se ha diseñado para el crecimiento y la expansión de células madre mesenquimales humanas (MSC) y células madre derivadas de tejido adiposo (ADSC) en condiciones totalmente exentas de suero y xenógenos. Con el SFM para MSC StemPro™ XenoFree, las MSC o ADSC humanas se pueden expandir en varios pasajes a la vez que mantienen su fenotipo multipotente (es decir, la capacidad para diferenciarse en los linajes osteogénicos, condrogénicos y adipogénicos). El SFM para MSC StemPro™ XenoFree cumple con las buenas prácticas de fabricación actuales, lo que posibilita la trazabilidad y permite una elaboración fiable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células madre mesenquimales
Clasificación Sin componentes xenobióticos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células madre
Serum Level Sin suero
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol
Línea de productos StemPro
Cantidad 1 Kit
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Grado de pureza o calidad Células madre embrionarias (MS) cualificadas
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Cada kit contiene 1 x 500 ml medio basal SFM para MSC StemPro™ y 1 x 5 ml suplemento SFM para MSC sin xenógenos StemPro™. El medio basal SFM para MSC StemPro™ se almacena entre 2 y 8 °C y es estable durante 12 meses. El suplemento sin xenógenos SFM para MSC StemPro™ se almacena entre -5 y -20 °C
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Cultivo celular adherente