Learn More
Cytiva Juego de expansión de células madre mesenquimales HyClone™ AdvanceSTEM™
Código de producto. 11566351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
Juego para hacer 11 ml de medio completo
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11566351 500 mL 500 ml
11576351 1000 ml 1000 ml
12300133 Juego para hacer 11 ml de medio completo 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11566351 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30879.01
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Favorezca la expansión y el mantenimiento de células madre mesenquimales humanas no diferenciadas (hMSCs) con el kit de expansión de células madre mesenquimales HyClone™ AdvanceSTEM™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células madre mesenquimales humanas indiferenciadas
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de diferenciación de células madre
Esterilidad Estéril con filtro
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C, lejos de la luz
Descripción Medio basal de células madre mesenquimales