Learn More
Estándar de circonio (grado de garantía) para AA y ICP, SPEX CertiPrep
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
67.05€ - 142.00€
CAS | 13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | H2N2O7Zr |
Peso molecular (g/mol) | 233.247 |
Clave InChI | UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 83761 |
Nombre IUPAC | ácido nítrico;oxocirconio |
SMILES | [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr] |
Includes: Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11963783
|
SPEX Certiprep
PLZR2-2Y |
125 ml | Frasco de LDPE lixiviación triple |
67.05€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10682713
|
SPEX Certiprep
PLZR2-2T |
250 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
105.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10040542
|
SPEX Certiprep
PLZR2-2X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
142.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Zr | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
233.247 | |
83761 | |
[N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr] |
H2N2O7Zr | |
UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N | |
ácido nítrico;oxocirconio |
Especificaciones
Zirconium Standard | |
13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
H2N2O7Zr | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
ácido nítrico;oxocirconio | |
233.247 | |
Assurance |
For AA and ICP | |
El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 39 elementos a nivel de ppmm. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Líquido | |
AA, ICP | |
UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N | |
[N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr] | |
2 % HNO3 | |
83761 | |
1000 mg/l |
Seguridad y manipulación
Danger: Causes severe skin burns and eye damage Do not breathe dusts or mists. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio