Learn More
Patrón de circonio para ICP, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11963783 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11963783 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
10682713 250 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 250 ML
10040542 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11963783 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLZR22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.10€
    79.99€ / 125 ml
    Ahorro 2.11€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Zr1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 13826-66-9 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2N2O7Zr
Peso molecular (g/mol) 233.247
Clave InChI UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83761
Nombre IUPAC ácido nítrico;oxocirconio
SMILES [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium Standard
Nombre de nota Para AA y ICP
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 39 elementos a nivel ppb.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Forma física Líquido
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 125 ml
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 µg/mL Zirconium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, zirconyl nitrate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.