Learn More
Estándar de circonio (grado de garantía) para AA y ICP, SPEX CertiPrep
Código de producto. 10040542 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ML
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10040542 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
11963783 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
10682713 250 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 250 ML
3 options
Código de producto. 10040542
Marca: SPEX Certiprep PLZR22X
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Zr1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
CAS 13826-66-9 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2N2O7Zr
Peso molecular (g/mol) 233.247
Clave InChI UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83761
Nombre IUPAC ácido nítrico;oxocirconio
SMILES [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium Standard
Nombre de nota For AA and ICP
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Forma física Líquido
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 500 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 µg/mL Zirconium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio