Learn More
Masa de itrio Cobalto, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
126.63€ - 422.10€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium Cobalt lump
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número MDL MFCD00209676
Porcentaje de pureza 99.9%
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11352038
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012952.14
25 g
126.63€
25 g
11342038
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012952.22
100 g
422.10€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Yttrium Cobalt lump
(REO)
99.9%
Masas
Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
MFCD00209676
Reacton™
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H334-H317
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Masa de itrio Cobalto, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals