Learn More
Masa de itrio Cobalto, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11342038
Masa de itrio Cobalto, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342038
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11342038
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012952.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium Cobalt lump
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número MDL MFCD00209676
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Formulario Masas
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteF2362 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number012952.14,012952.22
Número de loteA19X008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number012952.14,012952.22
Número de loteB13R023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number012952.14,012952.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Masa de itrio Cobalto, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >