Learn More
Masa de itrio Cobalto, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352038 25 g 25 g
11342038 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012952.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium Cobalt lump
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
Cantidad 25 g
Formulario Masas
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número MDL MFCD00209676
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton