Learn More
Bromuro de iterbio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 226944-34-9 | YbBr3·xH2O
107.00€ - 439.00€
CAS | 226944-34-9 |
---|---|
Fórmula molecular | YbBr3·xH2O |
Número MDL | MFCD00049613 |
Sinónimo | ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11345128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044057.09 |
10 g |
107.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11355128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044057.18 |
50 g |
439.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
226944-34-9 | |
YbBr3·xH2O | |
MFCD00049613 | |
ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1 |
Especificaciones
Ytterbium (III) bromide hydrate | |
Masas | |
YbBr3·xH2O | |
ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1 | |
99.99% |
226944-34-9 | |
(REO) | |
MFCD00049613 | |
412.77 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-350-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes