Learn More
Bromuro de iterbio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345128 10 g 10 g
11355128 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044057.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 226944-34-9 | YbBr3·xH2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 226944-34-9
Fórmula molecular YbBr3·xH2O
Número MDL MFCD00049613
Sinónimo ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium (III) bromide hydrate
Forma física Masas
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.77 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton