missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
YTHDC1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F5G11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | YTHDC1 |
|---|---|
| Clon | 1F5G11 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17402413
|
Proteintech
67911-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17492403
|
Proteintech
67911-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The YTHDC1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human YTHDC1. This antibody recognizes human antigen. The YTHDC1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| YTHDC1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG1 |
| 1F5G11 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 91746 | |
| Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto