Learn More
YTHDC1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F5G11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 67911-1-IG-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17492403
  • 410.00€ / 150 microlitros
Descripción
The YTHDC1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human YTHDC1. This antibody recognizes human antigen. The YTHDC1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
YTHDC1
Monoclonal
Unconjugated
150 μL
91746
IgG1
Western Blot, ELISA
1F5G11
Mouse
Primary
Human
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
YTHDC1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F5G11, Proteintech > 150 μL