Learn More
Cowie Technology™ Guía de eje de alto rendimiento de PTFE, cono americano de longitud A
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio y metal. La guía del agitador de alto rendimiento es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
114.00€ - 222.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Eje de agitador de vidrio o metal |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Alineación del eje durante el mezclado |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10503795
|
Cowie Technology™
005.0.1945 |
19 mm | 70 mm | 58 mm | Cono A 45/50 |
222.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10476683
|
Cowie Technology™
005.0.1634 |
16 mm | 70 mm | 50 mm | Cono A 34/45 |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10788033
|
Cowie Technology™
005.0.1229 |
12 mm | 70 mm | 50 mm | Cono A 29/42 |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10778033
|
Cowie Technology™
005.0.1029 |
10 mm | 60 mm | 50 mm | Cono A 29/42 |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10233453
|
Cowie Technology™
005.0.1024 |
10 mm | 60 mm | 42 mm | Tamaño de cono: 24/40 |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10058942
|
Cowie Technology™
005.0.0824 |
8 mm | 60 mm | 42 mm | Cono A 24/40 |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10690164
|
Cowie Technology™
005.0.0819 |
8 mm | 60 mm | 42 mm | Cono A 19/38 |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10593785
|
Cowie Technology™
005.0.0619 |
6 mm | 60 mm | 42 mm | Cono A 19/22 |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Proporciona una guía efectiva para agitadores con eje de vidrio y metal en una amplia escala de temperaturas sin diseminar partículas de la junta, al tiempo que mantiene un vacío. La junta está fabricada con un compuesto de PTFE-PEEK especialmente formulado y está permanentemente sometida a presión.- Alto nivel de resistencia química
- Antisacudidas y vibración reducida
- Rendimiento con vacío (∼ 5 mm Hg) y presión (de 3 a 5 psi)
- Sin diseminación
- Anillo de autoliberación
- Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel muy elevado de resistencia química, con cierta sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Especificaciones
Eje de agitador de vidrio o metal | |
Alineación del eje durante el mezclado | |
1 unidad |