Learn More
Cowie Technology™ Guía de eje de alto rendimiento de PTFE, cono americano de longitud A
Código de producto. 10058942 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Altura (métrico):
60 mm
70 mm
Diámetro (métrico):
42 mm
50 mm
58 mm
Junta cónica estándar:
Cono A 19/22
Cono A 19/38
Cono A 24/40
Cono A 29/42
Cono A 34/45
Cono A 45/50
Tamaño de cono: 24/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) Altura (métrico) Diámetro (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10058942 8 mm 60 mm 42 mm Cono A 24/40 cada uno
10503795 19 mm 70 mm 58 mm Cono A 45/50 cada uno
10476683 16 mm 70 mm 50 mm Cono A 34/45 cada uno
10788033 12 mm 70 mm 50 mm Cono A 29/42 cada uno
10778033 10 mm 60 mm 50 mm Cono A 29/42 cada uno
10233453 10 mm 60 mm 42 mm Tamaño de cono: 24/40 cada uno
10690164 8 mm 60 mm 42 mm Cono A 19/38 cada uno
10593785 6 mm 60 mm 42 mm Cono A 19/22 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10058942
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio y metal. La guía del agitador de alto rendimiento es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Proporciona una guía efectiva para agitadores con eje de vidrio y metal en una amplia escala de temperaturas sin diseminar partículas de la junta, al mismo tiempo que mantiene un vacío. La junta está fabricada con un compuesto de PTFE-PEEK especialmente formulado y está permanentemente sometida a presión.
  • Alto nivel de resistencia química
  • Antisacudida y vibración reducida
  • Rendimiento con vacío (∼5 mm Hg) y presión (de 3 a 5 psi)
  • Sin diseminación
  • Anillo de autoliberación
  • Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel muy elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 42 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Eje de agitador de vidrio o metal
Para utilizar con (aplicación) Alineación del eje durante el mezclado
Altura (métrico) 60 mm
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Cono A 24/40
Tipo Guía de eje de alto rendimiento de PTFE