Learn More
Cowie Technology™ Guía de eje de alto rendimiento de PTFE, cono americano de longitud A
Código de producto. 10593785 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Altura (métrico):
60 mm
70 mm
Diámetro (métrico):
42 mm
50 mm
58 mm
Junta cónica estándar:
Cono A 19/22
Cono A 19/38
Cono A 24/40
Cono A 29/42
Cono A 34/45
Cono A 45/50
Tamaño de cono: 24/40
Förpackningsstorlek:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diámetro del eje (métrico) Altura (métrico) Diámetro (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10593785 6 mm 60 mm 42 mm Cono A 19/22 cada uno
10503795 19 mm 70 mm 58 mm Cono A 45/50 cada uno
10476683 16 mm 70 mm 50 mm Cono A 34/45 cada uno
10788033 12 mm 70 mm 50 mm Cono A 29/42 cada uno
10778033 10 mm 60 mm 50 mm Cono A 29/42 cada uno
10233453 10 mm 60 mm 42 mm Tamaño de cono: 24/40 cada uno
10058942 8 mm 60 mm 42 mm Cono A 24/40 cada uno
10690164 8 mm 60 mm 42 mm Cono A 19/38 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10593785
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio y metal. La guía del agitador de alto rendimiento es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Proporciona una guía efectiva para agitadores con eje de vidrio y metal en una amplia escala de temperaturas sin diseminar partículas de la junta, al mismo tiempo que mantiene un vacío. La junta está fabricada con un compuesto de PTFE-PEEK especialmente formulado y está permanentemente sometida a presión.
  • Alto nivel de resistencia química
  • Antisacudida y vibración reducida
  • Rendimiento con vacío (∼5 mm Hg) y presión (de 3 a 5 psi)
  • Sin diseminación
  • Anillo de autoliberación
  • Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel muy elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Specifikationer
Diámetro (métrico) 42 mm
Diámetro del eje (métrico) 6 mm
Para utilizar con (equipo) Eje de agitador de vidrio o metal
Para utilizar con (aplicación) Alineación del eje durante el mezclado
Altura (métrico) 60 mm
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Cono A 19/22
Tipo Guía de eje de alto rendimiento de PTFE
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.