Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 12 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
130.00€ - 244.80€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 12,065 ± 0,008 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 11,050 ± 0,013 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) |
Grosor de la pared (métrico) | 0,51mm |
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes: Tubo y tapón desechable
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Intensidad de campo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Intensidad de campo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15358748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1275 |
178 mm | 514A-1PP-7-5 | 60 MHz | N/A | ||||||
15368748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1285 |
203,2mm | 514A-1PP-8-5 | 60 MHz | N/A | ||||||
15378748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1295 |
228,6mm | 514A-1PP-9-5 | 60 MHz | N/A | ||||||
15308828
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1275 |
178 mm | 514A-3PP-7-5 | 300 MHz | N/A | ||||||
15318828
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1285 |
203,2mm | 514A-3PP-8-5 | 300 MHz | N/A | ||||||
15328828
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1295 |
228,6mm | 514A-3PP-9-5 | 300 MHz | N/A | ||||||
15378878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1275 |
178 mm | 514A-5PP-7-5 | 350 MHz | N/A | ||||||
15398878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1295 |
228,6mm | 514A-5PP-9-5 | 350 MHz | N/A | ||||||
15388878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1285 |
203,2mm | 514A-5PP-8-5 | 350 MHz | N/A | ||||||
15338928
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1275 |
178 mm | 514A-7PP-7-5 | 400 MHz | N/A | ||||||
15348928
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1285 |
203,2 mm | 514A-7PP-8-5 | 400 MHz | N/A | ||||||
15358928
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1295 |
228,6 mm | 514A-7PP-9-5 | 400 MHz | N/A | ||||||
Descripción
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
12,065 ± 0,008 mm | |
11,050 ± 0,013 mm | |
Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) | |
0,51mm |