Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 12 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Marca:  Wilmad-LabGlass™ 66400-1275
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15338928
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes: Tubo y tapón desechable
Descripción
Descripción
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Especificaciones
13 µm
178 mm
11,050 ± 0,013 mm
Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
0,51 mm
38 µm
12,065 ± 0,008 mm
400 MHz
7 in
514A-7PP-7-5
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 12 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina > Modelo 514A-7PP-7-5; 400 MHz; 7 pulgadas de longitud; 12,065 ± 0,008 mm de DE