Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 12 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15318828 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
178 mm
203,2 mm
203,2mm
228,6 mm
228,6mm
Modelo:
514A-1PP-7-5
514A-1PP-8-5
514A-1PP-9-5
514A-3PP-7-5
514A-3PP-8-5
514A-3PP-9-5
514A-5PP-7-5
514A-5PP-8-5
514A-5PP-9-5
514A-7PP-7-5
514A-7PP-8-5
514A-7PP-9-5
Intensidad de campo:
300 MHz
350 MHz
400 MHz
60 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15318828 203,2mm 514A-3PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15358748 178 mm 514A-1PP-7-5 60 MHz paquete de 5
15368748 203,2mm 514A-1PP-8-5 60 MHz paquete de 5
15378748 228,6mm 514A-1PP-9-5 60 MHz paquete de 5
15308828 178 mm 514A-3PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15328828 228,6mm 514A-3PP-9-5 300 MHz paquete de 5
15378878 178 mm 514A-5PP-7-5 350 MHz paquete de 5
15398878 228,6mm 514A-5PP-9-5 350 MHz paquete de 5
15388878 203,2mm 514A-5PP-8-5 350 MHz paquete de 5
15338928 178 mm 514A-7PP-7-5 400 MHz paquete de 5
15348928 203,2 mm 514A-7PP-8-5 400 MHz paquete de 5
15358928 228,6 mm 514A-7PP-9-5 400 MHz paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15318828 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 663001285
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 38 μm
Concentricity (Metric) 76 μm
Longitud (métrico) 203,2mm
Diámetro exterior (métrico) 12,065 ± 0,008 mm
Diámetro interior (métrico) 11,050 ± 0,013 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Para utilizar con (aplicación) Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,51mm
Modelo 514A-3PP-8-5