Learn More
Motic™ Ocular de campo ancho WF20X/10 mm
Amplíe su campo de visión para una visualización más completa de las muestras. El ocular de campo ancho Motic™ WF20X/10 mm proporciona un campo de visión mejorado y un mayor alivio ocular.
Marca: Motic™ 51020145
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El estilo de campo de visión proporciona un campo de visión mejorado y un mayor alivio ocular.
- Ampliación: 20X.
- Campo de visión: 10 mm.
Especificaciones
Campo ancho | |
FOV:10mm | |
Microscopios ST-39, SFC-11, SMZ-140 | |
20X. |
Título del producto
Motic™ Ocular de campo ancho WF20X/10 mm > Ampliación: 20X
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido