Learn More
DWK Life Sciences Matraces de tripsinización Wheaton™ con brazo lateral
Los matraces tienen laterales acanalados y profundos para favorecer la mezcla. Un dique debajo del brazo lateral retiene el tejido no tripsinizado al decantarse. Un tapón de rosca con faldilla larga en el brazo lateral evita la contaminación del contenido del matraz.
Marca: DWK Life Sciences 355803
161.35 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- El brazo lateral permite decantar el contenido con mayor facilidad mientras retiene las partículas grandes detrás del dique
- Las tapas de los brazos laterales tienen un tamaño de 20-415
- Los tapones tienen revestimientos de caucho de butadieno-estireno blanco
- Fabricados con vidrio de borosilicato con extraíbles bajos Wheaton 33 que cumple los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E-438, tipo I, clase A
Especificaciones
Estilo: tripsinización Erlenmeyer | |
Vidrio de borosilicato | |
20-415 La tapa lateral y la tapa superior tienen revestimiento de caucho estireno butadieno blanco | |
Autoclavable | |
Rosca |
75 mL | |
Utilizados para formar suspensiones celulares mediante la digestión con tripsina de las proteínas conectivas | |
430 | |
Sí | |
33 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.