Learn More
DWK Life Sciences Matraz de cultivo DURAN™, forma Erlenmeyer, cuello recto para tapones metálicos
Código de producto. 11871000 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11871000 100 mL paquete de 10
11715045 1000 mL paquete de 10
11881000 250 mL 10 PCS
11776828 500 mL paquete de 10
11776838 300 mL paquete de 10
11736948 2000 mL paquete de 10
11712919 200 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11871000 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 217712401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos para cultivos son adecuados para la preparación de medios de cultivo.
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los frascos para cultivos tienen fondos con grandes superficies que son lo más planos posible, de modo que el grosor de la capa del medio tenga una altura uniforme. Los cuellos rectos de los frascos permiten colocar casquetes Kapsenberg y casquetes metálicos.
  • Debido a su geometría cónica, estos matraces son muy adecuados para las pruebas de agitación (por ejemplo, la optimización de medios)
  • El cuello recto permite el uso de tapones metálicos
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato 3,3
Para utilizar con (aplicación) Preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido; mezcla de varios componentes; medición de cantidades líquidas
N.° por paquete 10/Paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable