Learn More
DWK Life Sciences Matraces de tripsinización Wheaton™ con brazo lateral
Los matraces tienen laterales acanalados y profundos para favorecer la mezcla. Un dique debajo del brazo lateral retiene el tejido no tripsinizado al decantarse. Un tapón de rosca con faldilla larga en el brazo lateral evita la contaminación del contenido del matraz.
116.00€ - 221.00€
Especificaciones
Descripción | Estilo: tripsinización Erlenmeyer |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Utilizados para formar suspensiones celulares mediante la digestión con tripsina de las proteínas conectivas |
Incluye | 20-415 La tapa lateral y la tapa superior tienen revestimiento de caucho estireno butadieno blanco |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduated | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduated | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10694943
|
DWK Life Sciences
355752 |
35 mL | No |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12441391
|
DWK Life Sciences
355755 |
300 mL | No |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12471391
|
DWK Life Sciences
355803 |
75 mL | Sí |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12451391
|
DWK Life Sciences
355757 |
700 mL | No |
221.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12431391
|
DWK Life Sciences
355754 |
150 mL | No |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12481391
|
DWK Life Sciences
355804 |
150 mL | Sí |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10685713
|
DWK Life Sciences
355753 |
75 mL | No |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El brazo lateral permite decantar el contenido con mayor facilidad mientras retiene las partículas grandes detrás del dique
- Las tapas de los brazos laterales tienen un tamaño de 20-415
- Los tapones tienen revestimientos de caucho de butadieno-estireno blanco
- Fabricados con vidrio de borosilicato con extraíbles bajos Wheaton 33 que cumple los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E-438, tipo I, clase A
Especificaciones
Estilo: tripsinización Erlenmeyer | |
Utilizados para formar suspensiones celulares mediante la digestión con tripsina de las proteínas conectivas | |
Autoclavable |
Vidrio de borosilicato | |
20-415 La tapa lateral y la tapa superior tienen revestimiento de caucho estireno butadieno blanco | |
Rosca |