Learn More
DWK Life Sciences Matraces de tripsinización Wheaton™
Los lados acanalados y profundos mejoran la agitación
80.95€ - 411.00€
Especificaciones
Descripción | Estilo: tripsinización Erlenmeyer |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Utilizados para formar suspensiones celulares mediante la digestión con tripsina de proteínas conectivas |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Tipo de tapón | Rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Graduated | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Graduated | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10306952
|
DWK Life Sciences
355392 |
35 mL | 24 mm | No | 430 |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12401391
|
DWK Life Sciences
355395 |
300 mL | 38 mm | No | 430 |
278.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12491381
|
DWK Life Sciences
355394 |
150 mL | 38 mm | No | 430 |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12411391
|
DWK Life Sciences
355397 |
700 mL | 51 mm | No | 400 |
411.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11501285
|
DWK Life Sciences
355444 |
150 mL | 38 mm | Sí | 430 |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11581275
|
DWK Life Sciences
355442 |
35 mL | 24 mm | Sí | 430 |
80.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Los lados acanalados y profundos mejoran la agitación
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles
- Excelente calidad y bajos extraíbles
- Tapones de rosca con revestimiento de caucho y faldón largo
- Disponibles graduados o no graduados
Especificaciones
Estilo: tripsinización Erlenmeyer | |
Utilizados para formar suspensiones celulares mediante la digestión con tripsina de proteínas conectivas | |
Rosca |
Vidrio de borosilicato | |
Autoclavable |