Learn More
DWK Life Sciences Matraces de tripsinización Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 mL
150 mL
300 mL
700 mL
Tamaño del tapón:
24 mm
38 mm
51 mm
Graduated:
No
Sí
Tamaño de rosca:
400
430
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los lados acanalados y profundos mejoran la agitación
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles
- Excelente calidad y bajos extraíbles
- Tapones de rosca con revestimiento de caucho y faldón largo
- Disponibles graduados o no graduados
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estilo: tripsinización Erlenmeyer |
| Capacidad (métrico) | 700 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizados para formar suspensiones celulares mediante la digestión con tripsina de proteínas conectivas |
| Tamaño de rosca | 400 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Tamaño del tapón | 51 mm |