Learn More
DWK Life Sciences Matraces de tripsinización Wheaton™
Código de producto. 10306952 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 mL
150 mL
300 mL
700 mL
Tamaño del tapón:
24 mm
38 mm
51 mm
Graduated:
No
Sí
Tamaño de rosca:
400
430
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Graduated Tamaño de rosca unitSize
10306952 35 mL 24 mm No 430 cada uno
12401391 300 mL 38 mm No 430 cada uno
12491381 150 mL 38 mm No 430 cada uno
12411391 700 mL 51 mm No 400 cada uno
11501285 150 mL 38 mm Sí 430 cada uno
11581275 35 mL 24 mm Sí 430 cada uno
6 options
Código de producto. 10306952
Marca: DWK Life Sciences 355392
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los lados acanalados y profundos mejoran la agitación
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles
  • Excelente calidad y bajos extraíbles
  • Tapones de rosca con revestimiento de caucho y faldón largo
  • Disponibles graduados o no graduados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estilo: tripsinización Erlenmeyer
Capacidad (métrico) 35 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Utilizados para formar suspensiones celulares mediante la digestión con tripsina de proteínas conectivas
Tamaño de rosca 430
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated No
Tipo de tapón Rosca
Tamaño del tapón 24 mm