Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Shaker Flasks With Three Baffles
El vidrio de borosilicato esterilizable en autoclave cumple los requisitos de tipo I de USP y ASTM E 438, tipo I, clase A.
91.10€ - 173.00€
Especificaciones
Descripción | Estilo: agitador |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (equipo) | Agitadores orbitales o reciprocantes |
Estilo de cuello | Perforado |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11521275
|
DWK Life Sciences
353257 |
125 mL |
92.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11531275
|
DWK Life Sciences
353259 |
250 mL |
91.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11551275
|
DWK Life Sciences
353264 |
1000 mL |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11541275
|
DWK Life Sciences
353262 |
500 mL |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11561275
|
DWK Life Sciences
353266 |
2000 mL |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11511275
|
DWK Life Sciences
353255 |
50 mL |
91.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- For use with orbital or reciprocating shakers
- Baffles improve aeration and mixing for microbial and bacterial cultures
- Break resistant lip for use with stopper, cotton plug or film cover
- Pinched neck design to reduce splashing on flasks with 4 baffles
Especificaciones
Estilo: agitador | |
Agitadores orbitales o reciprocantes | |
Autoclavable |
Vidrio de borosilicato | |
Perforado | |
Abombado |