Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Shaker Flasks With Three Baffles
El vidrio de borosilicato esterilizable en autoclave cumple los requisitos de tipo I de USP y ASTM E 438, tipo I, clase A.
Marca:  DWK Life Sciences 353262
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11541275
  • 104.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-12-2025
Descripción
  • Para su uso con agitadores orbitales o recíprocos
  • Los deflectores mejoran la aireación y la mezcla para cultivos microbianos y bacterianos
  • Tapa resistente a roturas para su uso con tapón, tapón de algodón o tapa de película
  • Diseño de cuello perforado para reducir las salpicaduras en los matraces con 4 deflectores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estilo: agitador
500 mL
Agitadores orbitales o reciprocantes
17,3 cm
Autoclavable
120 mm
4,7 in
Vidrio de borosilicato
6,8 in
Perforado
Abombado
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ Shaker Flasks With Three Baffles > 500 ml