Learn More
DWK Life Sciences Matraces de agitación Wheaton™ con tres deflectores
Tienda Wheaton Science Products ProductosBeschreibung
- Para su uso con agitadores orbitales o recíprocos
- Los deflectores mejoran la aireación y la mezcla para cultivos microbianos y bacterianos
- Tapa resistente a roturas para su uso con tapón, tapón de algodón o tapa de película
- Diseño de cuello perforado para reducir las salpicaduras en los matraces con 4 deflectores
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Estilo: agitador |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,5 in |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores orbitales o reciprocantes |
| Altura (imperial) | 4,33 in |
| Altura (métrico) | 11 cm |
| Estilo de cuello | Perforado |
| N.º por caja | Caja de 1 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?