Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE
Excelente resistencia química
Marca: DWK Life Sciences W242824-A
1132.51 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
Especificaciones
10 ml, 0,34 oz | |
0,34 oz | |
1 in | |
1000/caja | |
No | |
45 mm | |
Propionato de acetato de celulosa | |
25 mm |
10 ml | |
Natural | |
LDPE | |
1000/caja | |
No esterilizable en autoclave | |
1,77 in | |
15-415 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE > Acabado del tapón: 15-415; 10 ml; 1000/caja
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction