Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE
Código de producto. 12426181 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Tamaño del tapón:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Color:
Blanca
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 12426181
Marca: DWK Life Sciences W242824
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente resistencia química
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 10 ml, 0,34 oz
Capacidad (métrico) 10 ml
Capacidad (imperial) 0,34 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 1 in
Material LDPE
N.° por paquete 100/caja
Cantidad 100/caja
Closure Included No
Altura (métrico) 45 mm
Altura (imperial) 1,77 in
Material del cierre Propionato de acetato de celulosa
Tamaño del tapón 15-415 mm
Diámetro (métrico) 25 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave