Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuentagotas de LDPE
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Tamaño del tapón:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Color:
Blanca
Blanco
Natural
Cantidad:
100/caja
1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- El LDPE blanco ayuda a proteger las muestras sensibles a los rayos UV
- Envasados en cajas de 100 o 1000, o a granel
Información de órdenes
Las puntas y los tapones de los cuentagotas se deben pedir por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 3 ml |
| Capacidad (métrico) | 3 ml |
| Capacidad (imperial) | 0,1 oz |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,51 in |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 100/caja |
| Cantidad | 100/caja |
| Closure Included | No |
| Altura (métrico) | 39 mm |
| Mostrar más |