Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Con tapón fenólico negro y revestimiento de caucho
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
87.25€ - 237.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material De cristal
Color del tapón Negro
Revestimiento del tapón Caucho
Material del cierre Fenólico
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10539892
Ver documentos
DWK Life Sciences
W216978
30 ml
155.00€
paquete de 48
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-12-2025
Añadir a la cesta
10051452
Ver documentos
DWK Life Sciences
W216979
60 ml
108.00€
paquete de 48
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
10720055
Ver documentos
DWK Life Sciences
W216980
125 ml
237.00€
paquete de 24
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Añadir a la cesta
10204882
Ver documentos
DWK Life Sciences
W216981
250 ml
87.25€
paquete de 24
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal for use as sample bottles
  • Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
  • Made from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
  • Graduated in mL and oz.
Autoclavable black phenolic cap with rubber liner.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Negro
Fenólico
De cristal
Caucho
Tapón de rosca
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Con tapón fenólico negro y revestimiento de caucho