Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Con tapón fenólico negro y revestimiento de caucho
Código de producto. 10051452 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. 10051452
Marca: DWK Life Sciences W216979
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
  • Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,6 in
Material De cristal
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 85 mm
Altura (imperial) 3,3 in
Revestimiento del tapón Caucho
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 42 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca