Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Botellas graduadas Valumetric™ con tapa fenólica negra y forro de goma
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Ideal para usar como botellas de muestra de sólidos, polvos secos y líquidos
- Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
- Fabricado con Wheaton 800 cristales que cumplen USP con los estándares Tipo III
- Graduado en mL y oz. para facilitar la medición del volumen
- Tapa fenólica negra autoclavable con forro de goma
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2 in |
| Material | De cristal |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 104 mm |
| Mostrar más |