Learn More
Cytiva Membranas de transferencia de nitrocelulosa Whatman™ Protran™: Círculos BA85 Protran de 0,45 μm
100 % de nitrocelulosa pura para garantizar la máxima capacidad de unión posible
Marca: Cytiva 10402579
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Membrana universal para transferencias Western, Southern y Northern blot
- Hidrófilas, por lo que no es necesario prehumedecerlas con metanol
- Alta capacidad de unión y fondo muy bajo para una excelente relación de señal-ruido sin condiciones de lavado estrictas
- Compatibles con los métodos de detección más comunes, incluidos radiactivo, colorimétrico, fluorescente y quimioluminiscente
- Proporcionan una excelente vida útil para proteínas: las proteínas mantienen la actividad de reconocimiento molecular hasta un máximo de cinco años en membranas Protran—
- Hay disponibles tres tamaños de poro: —0,45 μm es perfecto para muestras con mayor peso molecular, 0,2 μm garantiza la unión de las muestras inferiores a 20 kDa, 0,1 μm se utiliza para moléculas inferiores a 7 kDa
Especificaciones
Adecuadas para detección radioactiva, colorimétrica, fluorescente y quimioluminiscente | |
82.5 mm | |
Disco | |
0,45 μm |
Alto | |
50/paq. | |
Nitrocelulosa |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
WHA008 protran nitro celullose menbrane
Tamaño : 479.3 kB
WHA008 protran nitro celullose menbrane
Tamaño : 479.3 kB
Título del producto
Cytiva Membranas de transferencia de nitrocelulosa Whatman™ Protran™: Círculos BA85 Protran de 0,45 μm > 0.45μm; 82.5mm circle
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido