Learn More
Cytiva™ Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC: Rodillos
Código de producto. 15259794 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
15 cm
15 cm
20 cm
20 cm
30 cm
30 cm
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de poro Tamaño de la unidad
15259794 30 cm 0,45 μm 1 rollo
15239794 30 cm 0,1 μm 1 ROLL
15249794 30 cm 0,2 μm 1 rollo
15289794 20 cm 0,1 μm 1 rollo
15299794 20 cm 0,2 μm 1 rollo
15239804 15 cm 0,1 μm 1 rollo
15259804 15 cm 0,45 μm 1 rollo
15209804 20 cm 0,45 μm 1 rollo
15249804 15 cm 0,2 μm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15259794 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 10600002
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice esta versátil membrana de nitrocelulosa para conseguir una excelente afinidad de unión para proteínas y péptidos pequeños, así como ácidos nucleicos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Utilice esta versátil membrana de nitrocelulosa para conseguir una excelente afinidad de unión para proteínas y péptidos pequeños, así como ácidos nucleicos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC: los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Envasadas en rollos.
  • 100 % de nitrocelulosa pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
  • Compatible con una amplia gama de métodos de detección, incluidos quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 4 m
Anchura (métrico) 30 cm
Para utilizar con (aplicación) Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
Formato Rollo
Material Nitrocelulosa 100 % pura
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 4 m x 30 cm
Línea de productos Amersham, Protran
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amersham Protran 0.45
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose