Learn More
Cytiva Membranas de transferencia de nitrocelulosa Whatman™ Protran™: Círculos BA85 Protran de 0,45 μm
Código de producto. p-4917513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
25/paq.
50/paq
50/paq.
Diámetro (métrico):
25 mm
82 mm
82,5 mm
132 mm
137 mm
82 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 25
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11305294 50/paq. 82 mm paquete de 50
11315294 25/paq. 132 mm paquete de 25
11365334 100/paq. 25 mm paquete de 100
11385334 50/paq 137 mm paquete de 50
11375334 50/paq. 132 mm paquete de 50
11395334 1000/paq. 25 mm paquete de 1000
11305344 50/paq. 82,5 mm paquete de 50
10087930 50/paq 82 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11305294 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10401116
100 % de nitrocelulosa pura para garantizar la máxima capacidad de unión posible
  • Membrana universal para transferencias Western, Southern y Northern blot
  • Hidrófilas, por lo que no es necesario prehumedecerlas con metanol
  • Alta capacidad de unión y fondo muy bajo para una excelente relación de señal-ruido sin condiciones de lavado estrictas
  • Compatibles con los métodos de detección más comunes, incluidos radiactivo, colorimétrico, fluorescente y quimioluminiscente
  • Proporcionan una excelente vida útil para proteínas: las proteínas mantienen la actividad de reconocimiento molecular hasta un máximo de cinco años en membranas Protran—
  • Hay disponibles tres tamaños de poro: —0,45 μm es perfecto para muestras con mayor peso molecular, 0,2 μm garantiza la unión de las muestras inferiores a 20 kDa, 0,1 μm se utiliza para moléculas inferiores a 7 kDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Adecuadas para detección radioactiva, colorimétrica, fluorescente y quimioluminiscente
Capacidad de unión Alto
Diámetro (métrico) 82 mm
Cantidad 50/paq.
Formato Disco
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
compliance-icons
Nombre del producto
  • protran BA 85, 82mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose