Learn More
Cytiva Filtros de membrana de PFTE Whatman™, TE 37
Filtros químicamente estables e inertes adecuados para su uso con disolventes orgánicos agresivos, ácidos fuertes y álcalis
2940.00€ - 23800.00€
Especificaciones
Descripción Tipo de membrana:TE 37
Material PTFE
Tamaño de poro 1 μm
Caudal 5,4 s/100 ml/12,5 cm2
Hidrofobicidad hidrófobos
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
15601067
Ver documentos
Cytiva
10411392
210 x 297 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15611067
Ver documentos
Cytiva
10411393
300 x 600 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Incorpora material de soporte de polipropileno para mejorar la resistencia y el manejo
  • Puede resistir disolventes agresivos, líquidos y gases que dañan otras membranas
  • Resistente a temperaturas de hasta 120 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de membrana:TE 37
1 μm
hidrófobos
Filtros de membrana de PFTE
PTFE
5,4 s/100 ml/12,5 cm2
de 100 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Filtros de membrana de PFTE Whatman™, TE 37