Learn More
Cytiva Whatman™ PFTE Membrane Filters, TE 37
Chemically stable and inert filters that are suitable for use with aggressive organic solvents, strong acids, and alkalis
Marca:  Cytiva 10411393
Detalles adicionales : Peso : 2.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15611067
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Features polypropylene support material for improved strength and handling
  • Can withstand aggressive solvents, liquids, and gases that damage other membranes
  • Temperature resistant up to 120°C
Especificaciones
Especificaciones
Membrane Type: TE 37
1 μm
Hydrophobic
PFTE Membrane Filter
PTFE
5.4 s/100 mL/12.5 cm2
100°C
300 x 600 mm