Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Liquid Calibration Bath
Compact and accurate WBU-200 Series Liquid Calibration Bath for external circulation or temperature calibration.
1470.00€ - 1840.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura De -35 °C a +250 °C
Tipo Liquid Calibration Bath
Incluye Cubierta, tapa y placa de puente
Estabilidad de la temperatura ±0.005°C
Longitud (imperial) 13.8 in.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15167036
Ver documentos
Cole-Parmer™
16112-03
5 L
1470.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Añadir a la cesta
12091642
Ver documentos
Cole-Parmer™
16105-04
7 L
1700.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Añadir a la cesta
15177036
Ver documentos
Cole-Parmer™
16104-50
12 L
1840.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fully insulated baths offer excellent heat retention.
  • Temperature stability of ±0.005°C depending on choice of control unit.
  • These compact calibration baths offer excellent stability over the entire temperature range.
  • Use these baths for external circulation to maintain temperatures of samples in viscometers, photometers, refractometers, fermenters and other reaction vessels.
  • All models offer high pump performance and exceptional thermal stability from -35°C to 250°C.
  • Add a flow cooler to the system to achieve temperatures down to -35°C.
  • The water baths are fully insulated on all sides and base and are fitted with a cooling coil for connection to a cold water supply for use at temperatures around ambient.
  • An immersion circulator is required for liquid calibration baths to operate—order Cole-Parmer IC-300 series or other compatible immersion circulators separately.
Especificaciones
Especificaciones
De -35 °C a +250 °C
Cubierta, tapa y placa de puente
13.8 in.
10.2 in.
Liquid Calibration Bath
±0.005°C
351 mm
260 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Liquid Calibration Bath