Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Liquid Calibration Bath
Descripción
- Baño completamente aislado para una excelente retención de calor
- Selección de temperatura analógica o digital en función de la elección del control unidad
- Estabilidad de temperatura de ±0,005 °C según la elección del mando unidad
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1.8 gal. |
| Capacidad (métrico) | 7 L |
| Intervalo de temperatura | De -35 °C a +250 °C |
| Tipo | Liquid Calibration Bath |
| Incluye | Cubierta, tapa y placa de puente |
| Modelo | FBCAL07D |
| Estabilidad de la temperatura | ±0.005°C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 351 x 260 x 233 mm |
| Longitud (imperial) | 13.8 in. |
| Longitud (métrico) | 351 mm |
| Mostrar más |