Learn More
Cole-Parmer™ Baño de calibración líquido serie WBU-200
Código de producto. 15167036
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
7 L
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15167036 5 L cada uno
12091642 7 L cada uno
15177036 12 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15167036 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1611203
Baño de calibración de líquidos compacto y preciso serie WBU-200 para circulación externa o calibración de temperatura.
  • Los baños completamente aislados ofrecen una excelente retención del calor.
  • Estabilidad de la temperatura de ± °0,005 C dependiendo de la elección de la unidad de control.
  • Estos baños de calibración compactos ofrecen una excelente estabilidad en todo el rango de temperatura.
  • Utilice estos baños para circulación externa para mantener las temperaturas de las muestras en viscosímetros, fotómetros, refractómetros, fermentadores y otros recipientes de reacción.
  • Todos los modelos ofrecen un alto rendimiento de la bomba y una estabilidad térmica excepcional de -°35 C a 250 °C.
  • Agregue un enfriador de flujo al sistema para lograr temperaturas de hasta -35 °C.
  • Los baños de agua están completamente aislados en todos los lados y en la base y están equipados con un serpentín de enfriamiento para la conexión a un suministro de agua fría para su uso a temperaturas cercanas a la ambiente.
  • Se requiere un circulador de inmersión para que los baños de calibración de líquidos —funcionen correctamente. Cole-Parmer Circuladores de inmersión serie IC-300 u otros compatibles por separado.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Intervalo de temperatura De -35 °C a +250 °C
Tipo Baño de calibración líquida
Incluye Cubierta, tapa y placa de puente
Modelo FBCAL05D
Estabilidad de la temperatura ±0.005°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 351 x 260 x 183 mm
Longitud (imperial) 13,8 in
Longitud (métrico) 351 mm
Anchura (imperial) 10,2 in
Anchura (métrico) 260 mm
Altura (imperial) 7,2 in
Altura (métrico) 183 mm
Peso con embalaje (métrico) 5 kg