Learn More
WBP2 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2B4G7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | WBP2 |
---|---|
Clon | 2B4G7 |
Aplicaciones | Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | CoraLite 488 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17791289
|
Proteintech
CL488-66585-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17649866
|
Proteintech
CL488-66585-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
WBP2 Monoclonal antibody apecifically detetects WBP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.Especificaciones
WBP2 | |
Immunofluorescence | |
CoraLite 488 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
23558 | |
WBP2 fusion protein Ag2661 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |
2B4G7 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
BC010616 | |
WBP2 | |
IgG1 | |
Protein G purification |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
WBP2 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2B4G7, Proteintech