Learn More
WBP2 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2B4G7, Proteintech
Código de producto. 17649866 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17649866 100 μL 100 microlitros
17791289 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 17649866
Marca: Proteintech CL48866585100UL
Mouse Monoclonal Antibody
WBP2 Monoclonal antibody apecifically detetects WBP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spezifikation
Antígeno WBP2
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2B4G7
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC010616
Símbolos de los genes WBP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno WBP2 fusion protein Ag2661
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23558
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.